Amplite® Colorimetric Malondialdehyde (MDA) Quantitation Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
10070
AATB10070EA 516 EUR InStock
AATB10070
Amplite® Colorimetric Malondialdehyde (MDA) Quantitation Kit
Tests Tests enzymatiques
Malondialdehyde (MDA) is natural byproduct of lipid peroxidation and is widely used as a key indicator to determine the oxidative stress and free radical formation.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité