Amplite® Colorimetric α-Ketoglutarate Quantitation Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
10085
AATB10085EA 590 EUR InStock
AATB10085
Amplite® Colorimetric α-Ketoglutarate Quantitation Kit
Tests Tests enzymatiques
Alpha-ketoglutarate (α-Ketoglutarate) is a key molecule in the Krebs cycle determining the overall rate of the citric acid cycle of the organism.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
This colorimetric α-Ketoglutarate Quantitation Kit offers a sensitive colorimetric assay for quantifying α-ketoglutarate in biological samples.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité