iFluor® 555 sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
1016
AATB1016EA 280 EUR InStock
AATB1016
iFluor® 555 sonde fluorescente
iFluor®
The tetrazine-trans-cyclooctene (TCO) ligation constitutes a non-toxic biomolecule labeling method of unparalleled speed.
  • pH-insensitive
  • Azide reactive
  • High photostability
  • Brighter signal
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=290cb3fd712f5de3543c92f8ffa93ca52e660610&vid=f5230cc3d1ca5b0da50be5f7e4b0f8ab9b2e641c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité