iFluor® 594 sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
1018
AATB1018EA 280 EUR InStock
AATB1018
iFluor® 594 sonde fluorescente
iFluor®
The tetrazine-trans-cyclooctene (TCO) ligation constitutes a non-toxic biomolecule labeling method of unparalleled speed.
  • pH-insensitive
  • Azide reactive
  • High photostability
  • Brighter signal
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c6eae9d1873cc8ee60ead446bef88aa326aff1c&vid=07b2fb15cac2bd20b9968271ed609b2da1ded5a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité