iFluor® 647 sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1019
AATB1019EA 292 EUR InStock
AATB1019
iFluor® 647 sonde fluorescente
iFluor®
The tetrazine-trans-cyclooctene (TCO) ligation constitutes a non-toxic biomolecule labeling method of unparalleled speed.
  • pH-insensitive
  • Azide reactive
  • High photostability
  • Brighter signal
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b51f69dac7c33ecbaa2b6678b81ffcd609259fc&vid=2376eacde46479760c657f6682a00015b4e582b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité