Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SJ25C1] (mFluor™ Violet 500)

Fournisseur: AAT Bioquest
AATB10191101EA 1390 EUR InStock
AATB10191101 AATB10191100
Anti-CD19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SJ25C1] (mFluor™ Violet 500)
Anticorps
SJ25C1 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD19 antigen.

  • Affinity purified
  • Easily reconstituted

Attention: For research use only.

Type: Primary
Antigen: CD19
Clonality: Monoclonal
Clone: SJ25C1
Conjugation: mFluor™ Violet 500
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité