iFluor® 445 succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
1027
AATB1027EA 297 EUR InStock
AATB1027
iFluor® 445 succinimidyl ester
iFluor® 445 succinimidyl ester
iFluor® 445 dyes have fluorescence excitation and emission maxima of ~445 nm and ~560 nm, respectively.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité