iFluor® 570 succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1034
AATB1034EA 309 EUR InStock
AATB1034
iFluor® 570 succinimidyl ester
iFluor® 570 succinimidyl ester
iFluor® 570 family has fluorescence that is pH-independent from pH 3 to 11.
  • Stable for 12 months
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, in particular, antibodies.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité