Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HB7] (mFluor™ Violet 510)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
10382110
AATB10382110EA 371 EUR InStock
AATB10382110
Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HB7] (mFluor™ Violet 510)
Anticorps
HB7 is an anti-human monoclonal antibody that recognises the CD38 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD38 antigen
Clonality: Monoclonal
Clone: HB7
Conjugation: mFluor™ Violet 510
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Mouse IgG1, κ
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité