iFluor® 675 succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1043
AATB1043EA 429 EUR InStock
AATB1043
iFluor® 675 succinimidyl ester
iFluor® 675 succinimidyl ester
iFluor® 675 dyes have fluorescence excitation and emission maxima of ~677 nm and ~710 nm respectively.
  • Stable for 12 months
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, in particular, antibodies.
Attention: For Research Use Only
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité