iFluor® 500 succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1044
AATB1044EA 420 EUR InStock
AATB1044
iFluor® 500 succinimidyl ester
iFluor® 500 succinimidyl ester
iFluor® 500 dyes have fluorescence excitation and emission maxima of ~500 nm and ~520 nm respectively.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité