iFluor® 597 succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1050
AATB1050EA 429 EUR InStock
AATB1050
iFluor® 597 succinimidyl ester
iFluor® 597 succinimidyl ester
iFluor® 597 is a unique color for fluorescence imaging and flow cytometry applications.
  • Stable for 12 months
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, particularly antibodies.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité