iFluor® 620 succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
1051
AATB1051EA 412 EUR InStock
AATB1051
iFluor® 620 succinimidyl ester
iFluor® 620 succinimidyl ester
iFluor® 620 dyes have fluorescence excitation and emission maxima of ~621 nm and ~636 nm respectively.
  • Stable for 12 months
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, in particular, antibodies.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité