iFluor® 546 maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1059
AATB1059EA 309 EUR InStock
AATB1059
iFluor® 546 maleimide
iFluor® 546 maleimide
iFluor® 546 dye might be the brightest fluorophore available that is well excited by the 546 nm laser or LED light sources.
  • Stable for 12 months
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, particularly antibodies.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité