iFluor® 350, Maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1060
AATB1060EA 307 EUR InStock
AATB1060
iFluor® 350, Maleimide
iFluor®
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, in particular, antibodies.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité