iFluor® 488, Maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
1062
AATB1062EA 295 EUR InStock
AATB1062
iFluor® 488, Maleimide
iFluor®
Although FITC is still the most popular fluorescent labeling dye for preparing green fluorescent bioconjugates, there are certain limitations with FITC, such as severe photobleaching for microscope imaging and pH-sensitive fluorescence.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
  • pH independent fluorescence between 4-10
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité