iFluor® 488, Amine
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
1072
AATB1072EA 295 EUR InStock
AATB1072
iFluor® 488, Amine
iFluor®
Although FITC is still the most popular fluorescent labeling dye for preparing green fluorescent bioconjugates, there are certain limitations with FITC, such as severe photobleaching for microscope imaging and pH-sensitive fluorescence.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
  • pH independent fluorescence between 4-10
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64a62f4fb74e7736349752c6612ca131bfff50a6&vid=4976834f6543e9f7cf96584b5b53a973024d822e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité