iFluor® 647, Amine
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
1074
AATB1074EA 295 EUR InStock
AATB1074
iFluor® 647, Amine
iFluor®
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, in particular, antibodies.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d94be67ab55fb2774e79dfa75dace2a7efcf79c&vid=163b5ff1bc38e66090a4ef0bcf7677adcad15b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité