iFluor® 660, Amine
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
1075
AATB1075EA 295 EUR InStock
AATB1075
iFluor® 660, Amine
iFluor®
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, in particular, antibodies.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c50d991d2abefc16c19041aa960b1a0413b20a09&vid=38f5e7fe7cb6353e654bb8a5d3d13d72ddfd3ed7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité