iFluor® 680, Amine
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
1076
AATB1076EA 295 EUR InStock
AATB1076
iFluor® 680, Amine
iFluor®
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, in particular, antibodies.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d54bbce85a61c22c0937bfcafac95a9d05d9d694&vid=9bce3f27939f57578d600ca7b2ea5aa31ad5de55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité