iFluor® 710, Amine
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
1078
AATB1078EA 295 EUR InStock
AATB1078
iFluor® 710, Amine
iFluor®
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, in particular, antibodies.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79663d3e430973f42ebffee338ebb6f73d3cca97&vid=66f5781fa7e8b73ad445c026b557d2444c287874&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité