iFluor® 488, Hydrazide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1082
AATB1082EA 307 EUR InStock
AATB1082
iFluor® 488, Hydrazide
iFluor®
Although FITC is still the most popular fluorescent labeling dye for preparing green fluorescent bioconjugates, there are certain limitations with FITC, such as severe photobleaching for microscope imaging and pH-sensitive fluorescence.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
  • pH independent fluorescence between 4-10
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ab0653452b6690bd1de93190a2d1bcb3707dae1&vid=eb6f135981ad3ee828776af615a1e635ea2df990&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité