iFluor® 555, Hydrazide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1083
AATB1083EA 307 EUR InStock
AATB1083
iFluor® 555, Hydrazide
iFluor®
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, in particular, antibodies.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
  • pH independent fluorescence between 3-11
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd5b84fd55440ae10111e864d197bec3ae95b8db&vid=084359936c8ab17bd6d94ea4666779052fb02515&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité