iFluor® 647, Hydrazide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
1085
AATB1085EA 295 EUR InStock
AATB1085
iFluor® 647, Hydrazide
iFluor®
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, in particular, antibodies.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
  • pH independent fluorescence between 3-11
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72a269fe1e817f92cb48d71a29997c7cdbbb491c&vid=62013399bb79b5fc86824936efdcfe9e5a7b6b22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité