iFluor® 700, Hydrazide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
1087
AATB1087EA 295 EUR InStock
AATB1087
iFluor® 700, Hydrazide
iFluor®
AAT Bioquest's iFluor® dyes are optimized for labeling proteins, in particular, antibodies.
  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité