iFluor® 405 azide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1094
AATB1094EA 309 EUR InStock
AATB1094
iFluor® 405 azide
iFluor® 405 azide
iFluor® 405 azide is reasonably stable and shows good reactivity and selectivity with the alkyne group in click chemistry.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité