ReadiLink™ Rapid mFluor™ Violet 450 Antibody Labelling Kit 'Microscale Optimised for Labelling 50 µg Antibody Per Reaction' (2 Labellings)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
1100
AATB1100EA 221 EUR InStock
AATB1100
ReadiLink™ Rapid mFluor™ Violet 450 Antibody Labelling Kit 'Microscale Optimised for Labelling 50 µg Antibody Per Reaction' (2 Labellings)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
AAT Bioquest's mFluor™ dyes are developed for flow cytometry-focused applications.
  • Suitable for Pacific Blue™ channel
  • robust and simple antibody labelling protocol
  • no column purification required
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité