Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 1-(3,7-Dihydroxy-10H-phenoxazin-10-yl)ethanone, ADHP, Amplex® Red (Registered trademark of LifeTechnologies)

11000
AATB11000EA 307 EUR InStock
AATB11000
10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine ≥95%
10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine
Our Amplite® ADHP is chemically same to Amplex™ Red (Amplex™ Red is the trademark of Invitrogen).


Formule: C₁₄H₁₁NO₄
MW: 257,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467861
Numéro CAS: 119171-73-2
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité