Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydrogène peroxyde solution 50 mM stabilisé, ReadiUse™

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

11004
AATB11004EA 146 EUR InStock
AATB11004
Hydrogène peroxyde solution 50 mM stabilisé, ReadiUse™
Hydrogène peroxyde
Compared to other commercial hydrogen peroxide solutions, our formulated hydrogen peroxide solution is much more stable.

  • Improved stability
  • Increases assay reproducibility


Formule: H₂O₂
Numéro MDL: MFCD00011333
Numéro CAS: 7722-84-1
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité