Amplite® IR
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
11009
AATB11009EA 146 EUR InStock
AATB11009
Amplite® IR
Tests Tests enzymatiques
Our Amplite® IR is a fluorogenic peroxidase substrate that generates near infrared fluorescence upon reaction with peroxidase and H2O2.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité