Signal Guard™ HRP Conjugate Stabilizer
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
11010
AATB11010EA 146 EUR InStock
AATB11010
Signal Guard™ HRP Conjugate Stabilizer
Tests Tests immunologiques
The major advantage of a liquid HRP-conjugate is that it eliminates the chance for human error when dissolving or diluting the lyophilized or concentrated conjugate.
  • Permits liquid-hrp conjugates to be stored at 4°c for 24 months or RT for 6 months
  • Can create stock solutions or ready-to-use reagents
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité