L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Horseradish Peroxidase *Optimized for Conjugation*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
11021
AATB11021EA 114 EUR InStock
AATB11021
Horseradish Peroxidase *Optimized for Conjugation*
Tests Tests immunologiques
Horseradish peroxidase (HRP) is a glycoprotein with a molecular weight of ~44 Kd.
  • Highly useful antibody label
  • Widely used for immunoassays
  • Multiple applications
  • Highly purified
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité