HRP-Biotin Conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
11022
AATB11022EA 137 EUR InStock
AATB11022
HRP-Biotin Conjugate
Tests Tests immunologiques
Biotinylated horse radish peroxidase (HRP) is an excellent tool for biological detections with ELISA and other enzyme-coupled assays.
  • Highly useful antibody label
  • Widely used for immunoassays
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité