ReadiUse™ Preactivated HRP Maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
11026
AATB11026EA 152 EUR InStock
AATB11026
ReadiUse™ Preactivated HRP Maleimide
Tests Tests immunologiques
ReadiUse™ Preactivated maleimide is a thiol-reactive HRP derivative.
  • Ready-to-use
  • Highly useful antibody label
  • Widely used for immunoassays
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité