Fluorescein tyramide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
11062
AATB11062EA 283 EUR InStock
AATB11062
Fluorescein tyramide
Fluorescein tyramide
Fluorescein Tyramide is a green fluorescent reagent widely used for tyramide signal amplification (TSA) in IHC, ICC, FISH and multicolor FISH.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
MW: 495,49 g/mol
Numéro CAS: 210236-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité