XFD532 tyramide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
11072
AATB11072EA 272 EUR InStock
AATB11072
XFD532 tyramide
XFD532 tyramide
XFD 532 tyramide contains the Alexa Fluor® 532 fluorophore that can be readily detected with the Alexa Fluor® 532/ATTO 532 filter set (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • Stable for 12 months
Tyramide signal amplification (TSA) has proven to be a particularly versatile and powerful enzyme amplification technique with improved assay sensitivity.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité