XFD568 tyramide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
11078
AATB11078EA 292 EUR InStock
AATB11078
XFD568 tyramide
XFD568 tyramide
XFD568 is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of Alexa Fluor® 568 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • Bright signal
  • Excellent signal amplification for low expression targets
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité