iFluor® 633 tyramide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
11083
AATB11083EA 283 EUR InStock
AATB11083
iFluor® 633 tyramide
iFluor® 633 tyramide
iFluor® 633 tyramide is an ideal probe for applications where the common tyramides may face interference due to the inherent fluorescence of tissues or other samples.
  • Stable for 12 months
For many immunohistochemical (IHC) applications, traditional enzymatic amplification procedures are sufficient for achieving adequate antigen detection.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité