ReadiLink™ Rapid mFluor™ Violet 540 Antibody Labeling Kit "Microscale Optimized for Labeling 50 µg Antibody Per Reaction" (2 Labelings)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
1114
AATB1114EA 221 EUR InStock
AATB1114
ReadiLink™ Rapid mFluor™ Violet 540 Antibody Labeling Kit "Microscale Optimized for Labeling 50 µg Antibody Per Reaction" (2 Labelings)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
AAT Bioquest's mFluor™ dyes are developed for flow cytometry-focused applications.
  • Violet-laser excitable
  • Robust and simple antibody labelling protocol
  • No column purification required
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité