ReadiLink™ Rapid mFluor™ Violet 610 Antibody Labelling Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
1116
AATB1116EA 223 EUR InStock
AATB1116
ReadiLink™ Rapid mFluor™ Violet 610 Antibody Labelling Kit
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Microscale optimised for labeling 50 µg antibody per reaction. ReadiLink™ Rapid mFluor™ Violet 610 antibody labelling kits provide a quick and convenient method to label antibodies, proteins (<10 kDa), or other amine-containing biomolecules.
  • Robust protocol
  • Consistent results
  • 12-month shelf life
Designed to provide high quality material for downstream fluorescent applications, including flow cytometry and microscopy.
Information de livraison: Shipped at RT.
Attention: Research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité