Amplite® Colorimetric Glucose Oxidase Assay Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
11299
AATB11299EA 442 EUR InStock
AATB11299
Amplite® Colorimetric Glucose Oxidase Assay Kit
Tests Tests enzymatiques
The glucose oxidase is a dimeric protein that catalyses the oxidation of beta-D-glucose into hydrogen peroxide and D-glucono-1,5-lactone, which is hydrolysed to gluconic acid.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité