Amplite® Fluorimetric Glutamate Oxidase Assay Kit *Red Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
11302
AATB11302EA 307 EUR InStock
AATB11302
Amplite® Fluorimetric Glutamate Oxidase Assay Kit *Red Fluorescence*
Tests Tests enzymatiques
Glutamate oxidase belongs to the family of oxidoreductases, specifically those acting on the CH-NH₂ group of donors with oxygen as an acceptor.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité