Amplite® Fluorimetric Monoamine Oxidase Assay Kit *Red Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
11303
AATB11303EA 295 EUR InStock
AATB11303
Amplite® Fluorimetric Monoamine Oxidase Assay Kit *Red Fluorescence*
Tests Tests enzymatiques
Monoamine oxidases (MAO) are a family of flavin-containing amine oxidoreductases that catalyse the oxidation of monoamines.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité