Amplite® Fluorimetric Xanthine Oxidase Assay Kit *Red Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
11304
AATB11304EA 295 EUR InStock
AATB11304
Amplite® Fluorimetric Xanthine Oxidase Assay Kit *Red Fluorescence*
Tests Tests enzymatiques
Xanthine oxidase (XO) is an enzyme that catalyses the oxidation of hypoxanthine to xanthine and can further catalyze the oxidation of xanthine to uric acid.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité