Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

UV460 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

1136
AATB1136EA 295 EUR InStock
AATB1136
UV460 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
UV460 succinimidyl ester
AAT Bioquest's mFluor™ dyes are developed for multicolor flow cytometry-focused applications.

  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal


ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité