Violet 450 acid, mFluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1140
AATB1140EA 307 EUR InStock
AATB1140
Violet 450 acid, mFluor™ sonde fluorescente
Violet 450 acid
AAT Bioquest's mFluor™ dyes are developed for multicolor flow cytometry-focused applications.
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 542,05 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9b770381251c7297c97ed8f4f725caa00e0cba7&vid=eda9c09b3f632d4fe0dd7400633040021f8a3c34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité