SunRed™ Acetate
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
11405
AATB11405EA 146 EUR InStock
AATB11405
SunRed™ Acetate
SunRed™ Acetate
Esterase-catalyzed hydrolysis of Sun Red acetate (SRA) yields the Sun Red fluorophore that can be excited with the 633 nm laser with emission of ~660 nm.
  • Optimised for Cy5 filter set
  • Extremely sensitive NIR esterase substrate
  • Excellent cell viability stain
  • Useful in combination with green vital stains
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité