Violet 510 acid, mFluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1141
AATB1141EA 460 EUR InStock
AATB1141
Violet 510 acid, mFluor™ sonde fluorescente
Violet 510 acid
AAT Bioquest's mFluor™ dyes are developed for multicolor flow cytometry-focused applications.
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 500 kDa
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2dd555144edd774eeff6bb1d40dfd86f193e2f8&vid=13ca9548712b4dc38a29b7810f9aab7a37597ade&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité