Blue 570 acid, mFluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1143
AATB1143EA 460 EUR InStock
AATB1143
Blue 570 acid, mFluor™ sonde fluorescente
Blue 570 acid
mFluor™ Blue 570 dyes are an excellent alternative to RPE since they have the spectral properties equivalent to those of RPE conjugates.
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 1433,37 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e203a3fb5c3fca333be0592c145642b8521b2cd&vid=848828d773dc9d4fb520df1e70c742a6212739e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité