Green 620 acid, mFluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1144
AATB1144EA 460 EUR InStock
AATB1144
Green 620 acid, mFluor™ sonde fluorescente
Green 620 acid
mFluor™ Green 620 dye is a unique dye that is well excited by the green laser at 532 nm to give red fluorescence.
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 584,53 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23edc15edeb4e4c2f11b02fcdf2a27125c3b5c2f&vid=d95dcc066736b86dfc39f72c4d9d1d6b35b288c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité